C73400
4-Methylbenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α-Chloro-p-xylene, p-Xylyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
4 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?