183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Sinonimo/i:
Coumaran
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?