135232
Hydrocinnamic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionic acid, Benzylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?