P31701
2-Phenylpropionic acid
97%
Sinonimo/i:
(±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
260-262 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... IL8RA(3577)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P31701-10G | 4061834367420 |
P31701-5G | 4061834367437 |