O8801
Oxalyl chloride
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
150 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤1.0% phosgene content
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
62-65 °C (lit.)
Punto di fusione
−10-−8 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize β, β′-diketodithioethers from β, β′-dihydroxydithioethers via Swern oxidation.
- In the DMSO-catalyzed Swern oxidation of primary amides or aldoximes to nitriles in the presence of triethylamine as a base.
- In the Moffatt-Swern oxidation of aryl allylic alcohols to halogenated unsaturated ketones in the presence of triethylamine.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?