Key Documents
511382
Sigma-Aldrich
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine
98%
Sinonimo/i:
1-Boc-homopiperazine, tert-Butyl homopiperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Beilstein:
7581789
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. eboll.
95-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3
WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine is an N-boc protected homopiperazine. Its enthalpy of vaporization at boiling point (558.15K) is 49.498kjoule/mol.
Applicazioni
Used in synthesis of potent anticoagulant.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 586-586 (2014)
Hiroyuki Koshio et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2179-2191 (2004-04-15)
Factor Xa (fXa) is a serine protease involved in the coagulation cascade, which has received great interest as a potential target for the development of new antithrombotic drugs. Herein we report a novel series of fXa inhibitors in which the