Documenti fondamentali
687278
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
95%
Sinonimo/i:
(R)-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
Punto di fusione
43-50 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
687278-1G4061826130575