Documenti fondamentali
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
Sinonimo/i:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
34-40 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
687367-1G4061826130629