Documenti fondamentali
07858
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (R)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Descrizione generale
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used as a precursor for the preparation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors like linagliptin, alogliptin, and other antidiabetic agents.
Applicazioni
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used to prepare a benzoxazepine derivative named (R)-7-(3,5-dimethoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)-4-propionyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxamide, a potent CBP/P300 bromodomain inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)