Documenti fondamentali
H16604
Sigma-Aldrich
Homopiperazine
98%
Sinonimo/i:
1,4-Diazacycloheptane, 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
102711
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Kazuya Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(11), 1809-1816 (2015-11-03)
Orthovanadate (OVA), a protein tyrosine phosphatase inhibitor, induces vasoconstriction in a Rho kinase-dependent manner. The aim of this study was to determine the mechanism underlying OVA-induced vasoconstriction of rat mesenteric arteries. OVA-induced constriction of mesenteric arterial rings treated with N(G)-nitro-L-arginine