V900931
Trichostatin A
Vetec™, reagent grade, from Streptomyces sp., ≥98%
Sinônimo(s):
Trichostatin A, TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
chave InChI
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?