SML2404
EC23
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-((5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethynyl)benzoic acid, 4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethynyl]benzoic acid, AGN 190205, AGN-190205, AGN190205, BASF 46928, BASF-46928, BASF46928, EC 23, EC-23
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H24O2/c1-22(2)13-14-23(3,4)20-15-17(9-12-19(20)22)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,13-14H2,1-4H3,(H,24,25)
chave InChI
OQVLOWLEEHYBJH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)