SML0826
FH1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
chave InChI
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3