5.04462
IWR-1
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO, Wnt Antagonist I, endo
Sinônimo(s):
InSolution Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(C(=O)[C@@H]5[C@@H]([C@H]6C[C@@H]5C=C6)C4=O)c1ccc(cc1)C(=O)Nc2c3ncccc3ccc2
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
chave InChI
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Axin
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)