SML0693
LY-333531 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(9S)-9-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,10,11-tetrahydro-9H,18H-5,21:12,17-Dimethenodibenzo[e,k]pyrrolo[3,4-h][1,4,13]oxadiazacyclohexadecine-18,20(19H)-dione hydrochloride, Ruboxistaurin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[n]21c3c(c(c2)C4=C(c5c6c([n](c5)CC[C@H](OCC1)CN(C)C)cccc6)C(=O)NC4=O)cccc3
InChI
1S/C28H28N4O3.ClH/c1-30(2)15-18-11-12-31-16-21(19-7-3-5-9-23(19)31)25-26(28(34)29-27(25)33)22-17-32(13-14-35-18)24-10-6-4-8-20(22)24;/h3-10,16-18H,11-15H2,1-2H3,(H,29,33,34);1H/t18-;/m0./s1
chave InChI
NYQIEYDJYFVLPO-FERBBOLQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)