H7779
Retinoic acid p-hydroxyanilide
≥95%
Sinônimo(s):
4-HPR, Fenretinide, N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
yellow to yellow-orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(=O)Nc2ccc(O)cc2)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
chave InChI
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a synthetic retinoid to induce apoptosis in SEB-1 sebocytes
- as a medium supplement for C2C12 myoblasts to test its effect on ceramide formation
- to test in cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.