Documentos Principais
V900498
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
Vetec, reagent grade, 80%
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
bovine pancreas
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
80%
Formulário
powder
atividade específica
≥50 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~13,700
técnica(s)
cell based assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Nota de análise
Proteína determinada por E.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Min Zhang et al.
Oncology reports, 45(2), 630-640 (2021-01-09)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer, and one of the most important causes of cancer‑related deaths in women worldwide. The long‑term survival rate is lower in advanced‑stage and recurrent EC, therefore it is important to identify new
Chun Wang et al.
Nature biotechnology, 37(3), 283-286 (2019-01-06)
Heterosis, or hybrid vigor, is exploited by breeders to produce elite high-yielding crop lines, but beneficial phenotypes are lost in subsequent generations owing to genetic segregation. Clonal propagation through seeds would enable self-propagation of F1 hybrids. Here we report a
Jiwen Yang et al.
STAR protocols, 3(2), 101296-101296 (2022-05-03)
In human pluripotent stem cells (hPSCs), traditional approaches for gene overexpression have low efficiency and are often laborious. Here, we provide a relatively simple protocol for gene overexpression with the Dox-inducible PiggyBac transposon system. We detail the steps for overexpression
Lina Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(6), 1174-1188 (2018-01-10)
Telomeres integrity is indispensable for chromosomal stability by preventing chromosome erosion and end-to-end fusions. During meiosis, telomeres attach to the inner nuclear envelope and cluster into a highly crowded microenvironment at the bouquet stage, which requires specific mechanisms to protect
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to