R1003
Ribonuclease T1 from Aspergillus oryzae
ammonium sulfate suspension, 300,000-600,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Guanyloribonuclease, Ribonucleate 3′-guanylo-oligonucleotidohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
300,000-600,000 units/mg protein
peso molecular
11068 by amino acid sequence
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for separating native or denatured proteins, or nucleic acids
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions