V900209
Sodium tetraborate decahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder
pH
9.2 (10 g/L)
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Smartphone-based digital image colorimetry for the determination of total capsaicinoid content in chili pepper extracts.: Utilizing 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide in an innovative smartphone-based colorimetric analysis, this study presents a cost-effective and accessible method for quantifying capsaicinoids in chili extracts, enhancing food quality control and research in capsaicinoid-related health benefits (Vakh et al., 2024).
- Multispectral and Molecular Docking Studies Reveal Potential Effectiveness of Antidepressant Fluoxetine by Forming Π-Acceptor Complexes.: This research explores the interaction of fluoxetine with 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, demonstrating the compound′s role in enhancing the drug′s antidepressant effects through molecular docking studies, suggesting new therapeutic strategies (Gaber et al., 2022).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?