1614556
USP
Phenylbutyrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium phenylbutyrate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
pb
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
pf
2-7 °C (lit.)
densidade
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
chave InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup