PHR3081
Phenylbutyrate Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1614556
família API
sodium phenylbutyrate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
pf
2-7 °C (lit.)
densidade
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
chave InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)