Y0000809
Sodium phenylbutyrate impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium phenylbutyrate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
30-32 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
chave InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)