Key Documents
P9233
Sigma-Aldrich
Piribedil maleate salt
Sinônimo(s):
2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
414.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
powder
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
originador
Servier
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A direct dopamine agonist; may be selective for the D3 subtype; no significant affinity for D1 receptors.
Características e benefícios
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
A Cagnotto et al.
European journal of pharmacology, 313(1-2), 63-67 (1996-10-10)
Receptor binding autoradiography, using the selective ligand [3H]7-OH-(R)DPAT (R(+)-2-dipropylamino-7-hydroxy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene), showed that piribedil is a potent inhibitor at dopamine D3 receptors in limbic regions (island of Calleja), with affinity (IC50) between 30 and 60 nM. The in vitro IC50 of