PLA0175
Rabbit anti-BRF1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
90kD, 90kD subunit, B - related factor 1, B-related factor 1, BRF, BRF-1, BRF1 homolog, CFDS, GTF3B, GTF3B subunit 2, HEL-S-76p, RNA polymerase III, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TATA box binding protein (TBP)-associated factor 3C, TATA box-binding protein-associated factor, TBP - associated factor, TF3B90, TFIIIB90, epididymis secretory sperm binding protein Li 76p, general transcription factor IIIB, hBRF, hTFIIIB90, subunit 2, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (S. cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001510.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... BRF1(2972)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)