SAB56000330
Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCov) Nucleocapsid Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM420, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM420, monoclonal
concentração
1 mg/mL
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This antibody reacts to 2019-nCov Nucleocapsid Protein.
Imunogênio
A recombinant 2019-nCov Nucleocapsid Protein expressed in E.coli.
forma física
Solution in PBS
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2