MABX8419
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 502
suitable for lateral flow assay, suitable for ELISA
Sinônimo(s):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
502, monoclonal
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... N(43740575)
Descrição geral
Especificidade
Descrição-alvo
forma física
Affinity Purification
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10mM PBS with 0.1% P300, pH 7.4.
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2