B4559
BRL 44408 maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[2H-(1-Methyl-1,3-dihydroisoindole)methyl]-4,5-dihydroimidazole maleate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
originador
GlaxoSmithKline
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
α2-Adrenoceptors