B134
BMY 7378 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O
InChI
1S/C22H31N3O3.2ClH/c1-28-19-7-3-2-6-18(19)24-13-10-23(11-14-24)12-15-25-20(26)16-22(17-21(25)27)8-4-5-9-22;;/h2-3,6-7H,4-5,8-17H2,1H3;2*1H
chave InChI
NIBOMXUDFLRHRV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1D(146) , HTR1A(3350)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.