U101
5-Methylurapidil
solid
Sinônimo(s):
5-Methyl-6[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyluracil
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
chave InChI
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.