C247
Cyclazosin hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl) decahydroquinoxaline
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 1.8 mg/mL
methanol: 14 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(C4CCCCC34)C(=O)c5ccco5
InChI
1S/C23H27N5O4.ClH/c1-30-19-12-14-15(13-20(19)31-2)25-23(26-21(14)24)28-10-9-27(16-6-3-4-7-17(16)28)22(29)18-8-5-11-32-18;/h5,8,11-13,16-17H,3-4,6-7,9-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H
chave InChI
SKDIDWRQDBIQBS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.