SML3799
Nilotinib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-benzamide, AMN 107, AMN107
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)NC(=O)c3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)[n]2cnc(c2)C
InChI
1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
chave InChI
HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,gallbladder
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)