PZ0192
Bosutinib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, SKI-606, WAY-173606
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
chave InChI
UBPYILGKFZZVDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to Abl for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology