Documentos Principais
PZ0221
Sigma-Aldrich
PF-06439015 methanesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2R-(5-{6-Amino-5-[1R-(5-fluoro-2-[1,2,3]triazol-2-yl-phenyl)-ethoxy]-pyridin-3-yl}-4-methyl-thiazol-2-yl)-propane-1,2-diol methanesulfonate, PF-06439015 mesylate, PF-06439015 methanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23FN6O3S · CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
566.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@](O)(C)C(S1)=NC(C)=C1C2=CN=C(N)C(O[C@H](C)C3=C(N4N=CC=N4)C=CC(F)=C3)=C2.CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H23FN6O3S.CH4O3S/c1-12-19(33-21(28-12)22(3,31)11-30)14-8-18(20(24)25-10-14)32-13(2)16-9-15(23)4-5-17(16)29-26-6-7-27-29;1-5(2,3)4/h4-10,13,30-31H,11H2,1-3H3,(H2,24,25);1H3,(H,2,3,4)/t13-,22-;/m1./s1
chave InChI
CVPQOLHPYNCJHK-RSUIGRPMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06439015 is a potent and selective inihibitor that overcomes clinical ALK (receptor tyrosine kinase anaplastic lymphoma kinase) mutations resistant to Crizotinib. PF-06439015 is potent across a broad panel of ALK mutant cell lines with an IC50 of 6.6 nM for tumor growth inhibition in a crizotinib-resistant cell line (H3122-L1196M).
Características e benefícios
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology