50490
Methyl ethanesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Ethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
YLJRCXSSKLWCDE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
182.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
83.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?