Documentos Principais
SML4017
Sigma-Aldrich
DiFMU
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, Marina Blue
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6F2O3
Número CAS:
Peso molecular:
212.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C2C(C(C)=CC(O2)=O)=CC(F)=C1O
chave InChI
LLENVBUPWUQAGL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP.
DiFMU is a fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP. DiFMU excitation wavelength is 358nm and emission can be detected at 455 nm.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)