1601769
USP
Residual Solvent Class 2 - Sulfolane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfolane solution, Sulfolane in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
chave InChI
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43