1578554
USP
Prostaglandin B1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic acid, PGB1
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prostaglandin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
chave InChI
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)