PHR2845
Buspirone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1078573
família API
buspirone
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 2x100 mg
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
p.e.
277 °C (lit.)
densidade
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
chave InChI
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)