Key Documents
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Prostaglandin B1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
336.47
Código UNSPSC:
41116107
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
Aplicação
  • Lipids research
  • cell signaling
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3