900120O
Avanti
PGB1
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
Sinônimo(s):
Prostaglandin B1
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900120O-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
chave InChI
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)