860053P
Avanti
Ganglioside-Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Total Ganglioside Extract (Brain, Porcine-Ammonium Salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860053P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860053P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (860053P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H
Descrição geral
Aplicação
- as a standard to investigate the efficiency of ganglioside extraction in brain using electrospray ionization-mass spectrometry (ESI MS) analysis
- as a hemagglutinin (HA) binding receptor to assemble nanodisc with affinity to influenza virus (NDTG) and also to determine the effect of total ganglioside extract (TG) amount on total ganglioside
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to deduce the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860053P-10MG | 4061835316694 |
860053P-25MG | 4061835316700 |
860053P-50MG | 4061835316717 |