860074W
Avanti
C18:0 GM3 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860074W, methanol solution
Sinônimo(s):
C18:0 GM3 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (860074W-100ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860074W
concentração
0.1 mg/mL (860074W-100ug)
tipo de lipídio
sphingolipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[NH4+]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)