Documentos Principais
8.52142
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-D-Ala-OH, N-α-Fmoc-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Fmoc-D-Ala-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
113-123 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
chave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-LLVKDONJSA-N
Descrição geral
Standard building block of introduction of D-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-1006
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3