Documentos Principais
860086P
Avanti
Ganglioside GQ1b
powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C106H194N10O55
Peso molecular:
2488.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (860086-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
natural lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
Descrição geral
Ganglioside GQ1b is a ganglioside, which contains tetra-sialosyl group and a disialosyl group attached to the internal galactose. Ganglioside is a glycosphingolipid and is localized in the cell membrane and mammalian brain. It is attached to the external leaflet of the lipid bilayer via a ceramide moiety.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gangliosides are involved in several neurophysiological functions, such as synaptogenesis, synaptic transmission, neurogenesis and proliferation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860086P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Guillain-Barre syndrome and anti-ganglioside antibodies: a clinician-scientist?s journey
Yuki N.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 88(7), 299-326 (2012)
Ganglioside GQ1b improves spatial learning and memory of rats as measured by the Y-maze and the Morris water maze tests
Jung W R, et al.
Neuroscience Letters, 439(2), 220-225 (2008)