G3018
Asialoganglioside GM1 from bovine brain
~98%, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Ceramide tetrahexoside, Ganglioside GM1, asialo, Gangliotetraosyl ceramide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98%
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
chave InChI
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research