Key Documents
810170P
Avanti
C18:0(2-NBD) GM1
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
C18:0(2-NBD) GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C79H136N8O34
Peso molecular:
1741.96
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 500 μg (810170P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC1=CC=C(C2=NON=C21)[N+]([O-])=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C5)[C@H]4O)O[C@@H]6O
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810170P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3