Documentos Principais
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
Sinônimo(s):
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H81 NO8
Número CAS:
Peso molecular:
728.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
chave InChI
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Aplicação
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) or D-galactosyl- β -1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine has been used as a cerebroside standard in glycolipid isomer analysis using ultra-high resolution ion mobility spectrometry separations.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860844P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid