860546P
Avanti
C24:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860546P, powder
Sinônimo(s):
D-galactosyl-β-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860546P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860546P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b18-17-,37-35+/t41?,42-,43-,45+,46+,47-,48+/m1/s1
chave InChI
WBOZIXHPUPAOIA-KVGFKTOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a standard hexosylceramide for hydrophilic interaction chromatography-based liquid chromatography mass spectroscopy
- as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry
- in lipid nanotubes (LNT) preparation in combination with phosphatidylserine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)