Documentos Principais
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C72H132N4O31
Número CAS:
Peso molecular:
1549.83
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)