Key Documents
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
new
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H101NO18
Peso molecular:
1052.38
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99 (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
Aplicação
Lipids research
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC